Anti-RHOJ Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI5E5]
N° de catalogue ORIGTA505595
Fournisseur: OriGene
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Ras Homolog Family Member J
- Symbole de l'antigène:RHOJ
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:OTI5E5
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG2b
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:Full length
- Adsorption croisée:none
- Formulaire:Liquid
- Storage buffer:PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
- Molecular weight:23.6 kDa
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by affinity chromatography
- Cdt:100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: RHOJ (ras homolog family member J)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human