Anti-PRDX6 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP2927C
Supplier: Abgent
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Peroxiredoxin 6
- Symbole de l'antigène:PRDX6
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:middle
- Synonymes antigène:KIAA0106|MGC46173|1-Cys PRX|AOP2|NSGPx|liver 2D page spot 40|peroxiredoxin-6|p29|antioxidant protein 2|1-Cys|PRX|non-selenium glutathione peroxidase|24 kDa protein|red blood cells page spot 12|aiPLA2|1-Cys peroxiredoxin|acidic calcium-independent phospholipase A2
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: PRDX6 (peroxiredoxin 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human