Anti-FKBP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP12886B
Supplier: Abgent
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Zinc Finger Protein 433
- Symbole de l'antigène:FKBP7
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:C-terminal
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: FKBP7 (FK506 binding protein 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human