Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anti-HIPK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-HIPK1 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue ABGEAP12465B
Fournisseur:  Abgent
Anti-HIPK1 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue ABGEAP12465B
Fournisseur:  Abgent

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Cystatin 9
  • Symbole de l'antigène:
    HIPK1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Épitope:
    C-terminal
  • Synonymes antigène:
    CTES7A|CLM
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    400 µl

Spécifications

À propos de cet article

Type: Primary
Antigen: HIPK1 (homeodomain interacting protein kinase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human