Anti-VCY Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue AVIVARP65848_P050
Fournisseur: Aviva Systems Biology
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:variable charge, Y-linked
- Symbole de l'antigène:VCY
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:N-terminal
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:9084
- Synonymes antigène:VCY1A|BPY1|VCY1
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:50 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: VCY (variable charge, Y-linked)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human