Anti-CPNE6 Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP59454_P050
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:copine VI
- Symbole de l'antigène:CPNE6
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:
- Réactivité:
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:C-terminal
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:12891
- Synonymes antigène:AU067659|BB076446
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:50 µG
Type: Primary
Antigen: CPNE6 (copine VI (neuronal))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: