Anti-DUS1L Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP57615_P050
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Dihydrouridine synthase 1-like
- Symbole de l'antigène:DUS1L
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:
- Réactivité:
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:middle
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:64118
- Synonymes antigène:DUS1|PP3111
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:50 µG
Type: Primary
Antigen: DUS1L (dihydrouridine synthase 1-like (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: