Anti-CCSER2 Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP53735_P050
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:coiled-coil serine-rich protein 2
- Symbole de l'antigène:CCSER2
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:
- Réactivité:
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:C-terminal
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:54462
- Synonymes antigène:KIAA1128|bA486O22.1|FAM190B|Gcap14
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:50 µG
Type: Primary
Antigen: CCSER2 (coiled-coil serine-rich protein 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: