Anti-ERAL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP40599_P050
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Era-like 12S mitochondrial rRNA chaperone 1
- Symbole de l'antigène:ERAL1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:
- Réactivité:
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:C-terminal
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:26284
- Synonymes antigène:H-ERA|ERAL1A|ERA|HERA-A|HERA-B
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ERAL1 (Era-like 12S mitochondrial rRNA chaperone 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: