Anti-TCF21 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue BOSSBS-8688R
Fournisseur: Bioss
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Transcription factor 21
- Symbole de l'antigène:TCF21
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Adsorption croisée:none
- Synonymes antigène:Podocyte-expressed 1|Pod-1|Transcription factor 21|Epicardin Capsulin.
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: TCF21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat