Combine agitation de plaque/microtube/mélangeur vortex à grande vitesse, MPS-1
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Certificates
About this item
Le système MPS-1 est un agitateur universel compact et un mélangeur vortex à un seul tube pour mélanger des tubes de 0,2 ml jusqu'à 50 ml ou toutes les microplaques et plaques PCR à jupe, demi-jupe et sans jupe, y compris les plaques à puits profonds. Ce combiné agitateur/mélangeur de type vortex à vitesse élevée inclut un mode d'impulsion en dent de scie qui permet un mélange plus efficace grâce à la vitesse changeant constamment. Cette unité est idéale pour les applications de santé/clinique, pharmaceutiques, éducatives, recherche et laboratoires industriels.
- Affichage LCD sur 2 lignes indique les valeurs programmées et réelles
- Plage de vitesse réglable ou 4 préréglages
- Minuteur intégré avec alarme sonore, de 1 à 60 minutes ou en mode continu
- Grande vitesse d'agitation de 300 à 3200 min⁻¹ pour les culots difficiles ou les échantillons visqueux
- Alimentation basse tension et faible consommation électrique
- Utilisable entre 4 et 40 °C (80% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
Conforme à la norme CEI61010, parties 1 et 2.
Delivery: fourni avec plate-forme intégrée pour un seul tube vortex, microplaques à jupe et/ou plaques à puits profonds et quatre blocs d'accessoires, pour 24×2 ml/1,5 ml ; 32×0,5 ml ; 24×0,5 ml ; plus 48×0,2 ou 96×0,2 ml (ou plaques PCR demi/sans jupe).
Specifications
- Catalog No:
- 444-0961
- 444-0962
- Modèle:
- MPS-1
- MPS-1
- Mouvement d'agitation:
- Orbital
- Orbital
- Orbit:
- 3 mm
- 3 mm
- Gamme de vitesse:
- 300 - 3200 min⁻¹
- 300 - 3200 min⁻¹
- Capacité max.:
- 50 ml
- 50 ml
- L×P×H:
- 234×220×150 mm
- 234×220×150 mm
- Poids:
- 4,7 kg
- 4,7 kg