Boîtes de Petri, Steriplan®
Catalog # SCOT1184071
Supplier: DWK Life Sciences
Specifications
- Ø:90 mm
- Hauteur:15 mm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Specifications
About this item
Verre sodo-calcique. Classe hydrolytique III.
Verre sodo-calcique. Classe hydrolytique III.