ContactUsLinkComponent
Distributeur de ruban adhésif, en acier inoxydable
  817-0311
 :  ULTRATAPE
undefined
Distributeur de ruban adhésif, en acier inoxydable
  817-0311
 :  ULTRATAPE
  • Pour l'utilisation avec:
    Tapes with 51 mm width
  • Couleur:
    gris
  • Désignation:
    Distributeur de ruban adhésif, en acier inoxydable, gris
  • Environmentally Preferable:
  • Cdt:
    1
Distributeur en acier inoxydable 304, de qualité industrielle, avec un support de montage au niveau du socle. Il est résistant à la corrosion et la lame dentelée remplaçable est en chrome mat, électrolytiquement poli. Peut contenir un rouleau, avec un noyau de 76 mm, jusqu'à 50,8 mm de large et 201,2 mètres de long.