Digital tachometer
Catalog # MOIN6236SI
Supplier: MOINEAU
Specifications
- Plage de mesure:5 - 10000 tr/mn
- Précision:±0,05 % +1
- Désignation:Tachymètre optique et mécanique
- Environmentally Preferable:
- L×P×H:160×72×37 mm
- Poids:720 g
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce double tachymètre permet de mesurer la vitesse de rotation au moyen de capteurs optiques.
- Mémoire de la valeur Max./Min./ et dernière enregistrées
- Extinction automatique lorsqu'il n'est pas en utilisation
- Trois adaptateurs de contact et bande rétro-réflechissante
Delivery: Livré avec quatre piles.