Baryum chlorure 0.25 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Catalog # REGE1009301
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
:
:208.24 g/mol
Boiling Pt:1560
EINECS:233-788-1
UN:3287
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:10361-37-2
Formula:BaCl₂
MDL Number:MFCD00003445
Melting Pt:963
Density:1.034 g/cm³ (20 °C)
ADR:6.1 III
Merck Index:12,00998