ContactUsLinkComponent
Centrifugal filtration units, Vivaspin® 6
Centrifugal filtration units, Vivaspin® 6
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Centrifugal filtration units, Vivaspin® 6
Supplier:  Sartorius
Specifications
  • Catalog No:
  • 512-4017
  • 512-4012
  • 512-4011
  • 512-4029
  • 512-4015
  • 512-3779
  • 512-3778
  • 512-3775
  • 512-4014
  • 512-4013
  • 512-3777
  • 512-3776
  • 512-4103
  • 512-4104
  • Filtration area:
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • 2,5 cm², 2,5 cm²
  • Max. RCF:
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • 10000 ×g
  • Dead volume:
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • <10 µl
  • Ø×H:
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm
  • 16×122 mm